Learn More
4-(Trifluoromethyl)-o-phenylenediamine, 99%, ACROS Organics™
Código de producto. 10743275 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10743275 5 g Glass bottle 5 g
10109941 1 g Glass bottle 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10743275 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 355300050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 368-71-8
Fórmula molecular C7H7F3N2
Peso molecular (g/mol) 176.142
Número MDL MFCD00042456
Clave InChI RQWJHUJJBYMJMN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,4-diaminobenzotrifluoride, 4-trifluoromethyl benzene-1,2-diamine, 4-trifluoromethyl-1,2-phenylenediamine, 4-trifluoromethyl-o-phenylenediamine, 1,2-benzenediamine, 4-trifluoromethyl, 4-trifluoromethyl-1,2-benzenediamine, 3,4-diamino-benzotrifluoride, 3,4-diamino benzotrifluoride
PubChem CID 520822
Nombre IUPAC 4-(trifluorometil)benceno-1,2-diamina
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(F)(F)F)N)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Trifluoromethyl)-o-phenylenediamine
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 59°C to 62°C
Color Marrón-gris
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Glass bottle
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.14
Porcentaje de pureza ≥98.5%
Forma física Powder