Learn More
4-Trifluorometil-o-fenilendiamina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11490713
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11490713 1 g 1 g
11400723 5 g 5 g
11410723 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11490713 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12749.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 368-71-8 | C7H7F3N2 | 176.142 g/mol
3,4-Diaminobenzotrifluoride is commonly used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 3,4-Diaminobenzotrifluoruro se usa comúnmente como intermediario farmacéutico.
Solubilidad
Miscible con agua.
Notas
Estable a temperatura ambiente en recipientes cerrados en condiciones normales de almacenamiento y manipulación. Incompatible con agentes oxidantes. Almacenar en un lugar fresco y seco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 368-71-8
Fórmula molecular C7H7F3N2
Peso molecular (g/mol) 176.142
Número MDL MFCD00042456
Clave InChI RQWJHUJJBYMJMN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,4-diaminobenzotrifluoride, 4-trifluoromethyl benzene-1,2-diamine, 4-trifluoromethyl-1,2-phenylenediamine, 4-trifluoromethyl-o-phenylenediamine, 1,2-benzenediamine, 4-trifluoromethyl, 4-trifluoromethyl-1,2-benzenediamine, 3,4-diamino-benzotrifluoride, 3,4-diamino benzotrifluoride
PubChem CID 520822
Nombre IUPAC 4-(trifluorometil)benceno-1,2-diamina
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(F)(F)F)N)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Trifluoromethyl-o-phenylenediamine
Punto de fusión 58°C to 62°C
Cantidad 1 g
Número UN UN2811
Beilstein 909258
Información de solubilidad Miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.14
Porcentaje de pureza 98%