Learn More
4-(Trifluorometil)nicotinoilo-glicina, TRC
Código de producto. 17974085
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17974085 1 g 1 g
17913945 250 mg 250 miligramos
17963905 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17974085 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT7913751G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 207502-65-6
Fórmula molecular C9 H7 F3 N2 O3
Peso molecular (g/mol) 248.16
Sinónimo Glycine, N-[[4-(trifluoromethyl)-3-pyridinyl]carbonyl]-, 4-(Trifluoromethyl)nicotinoyl glycine, N-[[4-(Trifluoromethyl)-3-pyridinyl]carbonyl]glycine, 2-(4-(Trifluoromethyl)nicotinamido)acetic acid, 4-(Trifluoromethyl)nicotinoyl glycine, TFNG, Flonicamid-carboxylic Acid, Flonicamid-carboxylic acid
Nombre IUPAC 2-[[4-(trifluorometil)piridina-3-amino]ácido acético
SMILES OC(=O)CNC(=O)c1cnccc1C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Trifluoromethyl)nicotinoyl Glycine
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula InChI InChI=1S/C9H7F3N2O3/c10-9(11,12)6-1-2-13-3-5(6)8(17)14-4-7(15)16/h1-3H,4H2,(H,14,17)(H,15,16)
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 248.0409
Porcentaje de pureza >95%