Learn More
4-(Trifluorometilo)nicotinonitrilo, ≥95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10703263
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10703263 10 g 10 g
10603803 1 g 1 g
10639505 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10703263 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor RF04123EA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 13600-43-6
Fórmula molecular C7H3F3N2
Peso molecular (g/mol) 172.11
Número MDL MFCD00153107
Clave InChI DHIRCRHQLUNYDS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-trifluoromethyl nicotinonitrile, 3-cyano-4-trifluoromethyl pyridine, 4-trifluoromethyl pyridine-3-carbonitrile, 3-cyano-4-trifluoromethylpyridine, 4-trifluoromethyl-3-pyridinenitrile, 3-pyridinecarbonitrile, 4-trifluoromethyl, 4-trifluoromethyl-nicotinonitrile, pubchem9232, buttpark 4357-45, ksc495c9t
PubChem CID 2736743
Nombre IUPAC 4-(trifluorometil)piridina-3-carbonitrilo
SMILES FC(F)(F)C1=C(C=NC=C1)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Trifluoromethyl)nicotinonitrile
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.11
Porcentaje de pureza 97%