Learn More
Ácido 4-(trifluorometil)nicotínico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11378946
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11378946 250 mg 250 miligramos
11368946 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11378946 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19553.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 158063-66-2 | C7H4F3NO2 | 191.11 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 158063-66-2
Fórmula molecular C7H4F3NO2
Peso molecular (g/mol) 191.11
Número MDL MFCD00082626
Clave InChI LMRJHNFECNKDKH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-trifluoromethyl nicotinic acid, 4-trifluoromethyl pyridine-3-carboxylic acid, tfna, 3-pyridinecarboxylic acid, 4-trifluoromethyl, 4-trifluoromethyl-nicotinic acid, 4-trifluoromethylnicotinic acid, 3-carboxy-4-trifluoromethyl pyridine, 4-trifluoromethyl-3-pyridinecarboxylic acid, maybridge1_006267
PubChem CID 2777549
Nombre IUPAC ácido 4-(trifluorometilo)piridina-3-carboxílico
SMILES OC(=O)C1=C(C=CN=C1)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Trifluoromethyl)nicotinic acid
Punto de fusión 147°C to 149°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.11
Porcentaje de pureza 98%