Learn More
Ácido 4-(trifluorometilo)nicotínico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15595196 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15595196 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 15595196 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 456560010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Trifluoromethyl)nicotinic acid
CAS 158063-66-2
Punto de fusión 136.0°C to 141.0°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C7H4F3NO2
Número MDL MFCD00082626
Cantidad 1 g
Sinónimo 4-trifluoromethyl nicotinic acid, 4-trifluoromethyl pyridine-3-carboxylic acid, tfna, 3-pyridinecarboxylic acid, 4-trifluoromethyl, 4-trifluoromethyl-nicotinic acid, 4-trifluoromethylnicotinic acid, 3-carboxy-4-trifluoromethyl pyridine, 4-trifluoromethyl-3-pyridinecarboxylic acid, maybridge1_006267
Clave InChI LMRJHNFECNKDKH-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC(=O)C1=C(C=CN=C1)C(F)(F)F
Nombre IUPAC ácido 4-(trifluorometilo)piridina-3-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 191.11
PubChem CID 2777549
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.11
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-(Trifluoromethyl)nicotinic acid, 97%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.