Learn More
Ácido 4-(trifluorometilo)nicotínico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10253322
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10253322 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10160742 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10193134 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10253322 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor RF03948DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Añadir a la cesta
Chemical Identifiers
CAS 158063-66-2
Fórmula molecular C7H4F3NO2
Peso molecular (g/mol) 191.11
Número MDL MFCD00082626
Clave InChI LMRJHNFECNKDKH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-trifluoromethyl nicotinic acid, 4-trifluoromethyl pyridine-3-carboxylic acid, tfna, 3-pyridinecarboxylic acid, 4-trifluoromethyl, 4-trifluoromethyl-nicotinic acid, 4-trifluoromethylnicotinic acid, 3-carboxy-4-trifluoromethyl pyridine, 4-trifluoromethyl-3-pyridinecarboxylic acid, maybridge1_006267
PubChem CID 2777549
Nombre IUPAC ácido 4-(trifluorometilo)piridina-3-carboxílico
SMILES OC(=O)C1=C(C=CN=C1)C(F)(F)F
Specifications
Nombre del producto químico o material 4-(Trifluoromethyl)nicotinic acid
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.11
Porcentaje de pureza 97%