Learn More
Ácido 4-(trifluorometil)mandélico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11465916
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11465916 5 g 5 g
11455916 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11465916 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22264.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-07-2026
Añadir a la cesta
CAS: 395-35-7 | C9H7F3O3 | 220.147 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 395-35-7
Fórmula molecular C9H7F3O3
Peso molecular (g/mol) 220.147
Número MDL MFCD00009724
Clave InChI SDGXYUQKJPFLDG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-trifluoromethyl mandelic acid, 2-hydroxy-2-4-trifluoromethyl phenyl acetic acid, 4-trifluoromethylmandelic acid, hydroxy 4-trifluoromethyl phenyl acetic acid, 4-trifluoromethyl phenylglycolic acid, 2-4-trifluoromethyl phenyl-2-hydroxyacetic acid, p-trifluoromethylmandelic acid
PubChem CID 164593
Nombre IUPAC ácido 2-hidroxi-2-[4-(trifluorometil)fenil]acético
SMILES C1=CC(=CC=C1C(C(=O)O)O)C(F)(F)F
Specifikationer
Nombre del producto químico o material 4-(Trifluoromethyl)mandelic acid
Punto de fusión 129°C to 131°C
Cantidad 5 g
Beilstein 2979949
Formula Weight (peso de la fórmula) 220.15
Porcentaje de pureza 98%
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.