Learn More
4-(Trifluoromethyl)mandelic acid, 98%, ACROS Organics™
Código de producto. 10053640 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10053640 1 g Glass bottle 1 g
1 options
Código de producto. 10053640 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 313040010
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Trifluoromethyl)mandelic acid
Nombre de nota 98%
CAS 395-35-7
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 130°C to 134°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Glass bottle
Fórmula molecular C9H7F3O3
Fórmula lineal CF3C6H4CH(OH)CO2H
Número MDL MFCD00009724
Cantidad 1 g
Sinónimo 4-trifluoromethyl mandelic acid, 2-hydroxy-2-4-trifluoromethyl phenyl acetic acid, 4-trifluoromethylmandelic acid, hydroxy 4-trifluoromethyl phenyl acetic acid, 4-trifluoromethyl phenylglycolic acid, 2-4-trifluoromethyl phenyl-2-hydroxyacetic acid, p-trifluoromethylmandelic acid
Clave InChI SDGXYUQKJPFLDG-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=CC=C1C(C(=O)O)O)C(F)(F)F
Nombre IUPAC ácido 2-hidroxi-2-[4-(trifluorometil)fenil]acético
Peso molecular (g/mol) 220.147
PubChem CID 164593
Formula Weight (peso de la fórmula) 220.15
Porcentaje de pureza ≥97.5%
Forma física Powder