Learn More
4-Trifluorometilo-L-fenilalanina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15408717
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15408717 250 mg 250 miligramos
15488707 1 g 1 g
15498707 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15408717 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52170.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 114926-38-4 | C10H10F3NO2 | 233.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Aplicaciones
La 4-fluoro-l-fenilalanina (fF), o la 4-trifluorometil-l-fenilalanina se introdujeron dentro de la cadena de péptidos para aumentar su actividad antimicrobiana.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 114926-38-4
Fórmula molecular C10H10F3NO2
Peso molecular (g/mol) 233.19
Número MDL MFCD00044946
Clave InChI CRFFPDBJLGAGQL-QMMMGPOBSA-N
Sinónimo 4-trifluoromethyl-l-phenylalanine, s-2-amino-3-4-trifluoromethyl phenyl propanoic acid, 2s-2-amino-3-4-trifluoromethyl phenyl propanoic acid, l-4-trifluoromethylphenylalanine, l-4-trifluoromethylphe, l-phenylalanine, 4-trifluoromethyl, 4-trifluromethyl-l-phenylalanine hydrochloride, s-2-amino-3-4-trifluoromethyl phenyl propionic acid, h-phe 4-cf3-oh
PubChem CID 2761501
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-amino-3-[4-(trifluorometil)fenil]propanoico
SMILES C1=CC(=CC=C1CC(C(=O)O)N)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Trifluoromethyl-L-phenylalanine
Beilstein 5747857
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 233.19
Porcentaje de pureza 95%