Learn More
4-(Trifluorometil)imidazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15492019
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15492019 1 g 1 g
15412029 250 mg 250 miligramos
15402029 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15492019 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64711.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 33468-69-8 | C4H3F3N2 | 136.077 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 33468-69-8
Fórmula molecular C4H3F3N2
Peso molecular (g/mol) 136.077
Número MDL MFCD08458860
Clave InChI DFLGRTIPTPCKPJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-trifluoromethyl-1h-imidazole, 4-trifluoromethylimidazole, 4-trifluoromethyl imidazole, 5-trifluoromethyl-1h-imidazole, 4 5-trifluoromethyl imidazole, 1h-imidazole, 4-trifluoromethyl, imidazole, 4-trifluoromethyl, pubchem19080, acmc-1ailu
PubChem CID 585891
Nombre IUPAC 5-(trifluorometil)-1H-imidazol
SMILES C1=C(NC=N1)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Trifluoromethyl)imidazole
Punto de fusión 148°C to 150°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.08
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido