Learn More
Ácido 4-(trifluorometil)hidrocinámico, TRC
Código de producto. 30449894
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30449894 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30449894 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT7965651G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Trifluoromethyl)hydrocinnamic Acid
CAS 53473-36-2
Fórmula molecular C10H9F3O2
Cantidad 1 g
Sinónimo 4-(Trifluoromethyl)benzenepropanoic Acid, 3-(4-Trifluoromethylphenyl)propionic Acid, 3-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]propanoic acid, 4-(Trifluoromethyl)hydrocinnamic acid, 4-Trifluoromethylbenzenepropanoic acid, p-(Trifluoromethyl)hydrocinnamic acid
Fórmula InChI InChI=1S/C10H9F3O2/c11-10(12,13)8-4-1-7(2-5-8)3-6-9(14)15/h1-2,4-5H,3,6H2,(H,14,15)
SMILES O=C(CCC1=CC=C(C(F)(F)F)C=C1)O
Nombre IUPAC Ácido 3-(4-(trifluorometil)fenil)propanoico
Peso molecular (g/mol) 218.17
Formula Weight (peso de la fórmula) 218.06