Learn More
4-(Trifluorometil)ciclohexanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15486127
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15486127 1 g 1 g
15496127 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15486127 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H33317.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 30129-18-1 | C7H11F3O | 168.159 g/mol
It is used as pharmaceutical intermediate. Benzoylthiophenes are allosteric enhancers (AE) of agonist activity at the A1 adenosine receptor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como intermedio farmacéutico. Los benzoiltiofenos son potenciadores alostéricos (AE) de la actividad agonista en el receptor A1 de la adenosina.
Solubilidad
Poco soluble en agua.(0,26 g/l) (25 °C),
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco. Garantizar una ventilación adecuada. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 30129-18-1
Fórmula molecular C7H11F3O
Peso molecular (g/mol) 168.159
Número MDL MFCD00102144
Clave InChI VJUJYNJEPPWWHS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-trifluoromethyl cyclohexanol, trans-4-trifluoromethyl cyclohexanol, 4-trifluoromethyl cyclohexan-1-ol, 4-trifluoromethylcyclohexanol, 1r,4r-4-trifluoromethyl cyclohexanol, 4-trifluoromethyl-cyclohexanol, 4-trifluoromethyl cyclohexanol, cis/trans, cyclohexanol, 4-trifluoromethyl, cyclohexanol, 4-trifluoromethyl-, cis, cyclohexanol,4-trifluoromethyl-, trans
PubChem CID 2779765
Nombre IUPAC 4-(trifluorometil)ciclohexano-1-ol
SMILES C1CC(CCC1C(F)(F)F)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Trifluoromethyl)cyclohexanol
Punto de ebullición 70°C to 75°C (15 mmHg)
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Sparingly soluble in water.(0.26g/L) (25°C),
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.16
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-(Trifluoromethyl)cyclohexanol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-(Trifluoromethyl)cyclohexanol