Learn More
4-(Trifluoromethyl)cyclohexan-1-one, 97%, Thermo Scientific™
Código de producto. 10374702
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10374702 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10597444 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
10336654 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10374702 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor BTB10356DA
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 75091-99-5
Fórmula molecular C7H9F3O
Peso molecular (g/mol) 166.14
Número MDL MFCD00102145
Clave InChI IPQDZFUZVJKAKZ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2777491
Nombre IUPAC 4-(trifluorometil)ciclohexan-1-ona
SMILES FC(F)(F)C1CCC(=O)CC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Trifluoromethyl)cyclohexan-1-one
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula lineal CF3C6H9(=O)
Cantidad 1 g
Sinónimo 4-trifluoromethyl cyclohexanone, 4-trifluoromethyl cyclohexan-1-one, 4-trifluoromethylcyclohexanone, cyclohexanone, 4-trifluoromethyl, 4-trifluoromethyl-1-cyclohexanone, pubchem16025, 4-trifluoromethyl-cyclohexanone, cyclohexanone,4-trifluoromethyl, 1-oxo-4-trifluoromethyl cyclohexane
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.14
Porcentaje de pureza 97%