Learn More
Ácido 4'-(trifluorometil)bifenil-2-carboxílico, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11436127
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11436127 25 g 25 g
11416127 1 g 1 g
11426127 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11436127 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25099.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 84392-17-6
Fórmula molecular C14H9F3O2
Peso molecular (g/mol) 266.22
Número MDL MFCD00075353
Clave InChI IQOMYCGTGFGDFN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo xenalipin, 4-trifluoromethyl-2'-biphenylcarboxylic acid, xenalipine, 4'-trifluoromethyl-1,1'-biphenyl-2-carboxylic acid, 2-4-trifluoromethyl phenyl benzoic acid, 4'-trifluoromethyl biphenyl-2-carboxylic acid, 4'-trifluoromethyl-2-biphenylcarboxylic acid, 2-4-trifluoromethylphenyl benzoic acid, 4'-trifluoromethyl 1,1'-biphenyl-2-carboxylic acid, 1,1'-biphenyl-2-carboxylic acid, 4'-trifluoromethyl
PubChem CID 55251
Nombre IUPAC ácido 2-[4-(trifluorometil)fenil]benzoico
SMILES OC(=O)C1=CC=CC=C1C1=CC=C(C=C1)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4'-(Trifluoromethyl)biphenyl-2-carboxylic acid
Punto de fusión 167°C to 170°C
Cantidad 25 g
Beilstein 7577560
Formula Weight (peso de la fórmula) 266.22
Porcentaje de pureza 98%