Learn More
4-(Trifluorometilo)bencilamina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10746573 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10746573 10 g Frasco de vidrio 10 g
10200513 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10746573 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 375830100
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3300-51-4 | C8H8F3N | 175.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 3300-51-4
Fórmula molecular C8H8F3N
Peso molecular (g/mol) 175.15
Número MDL MFCD00010220
Clave InChI PRDBLLIPPDOICK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-trifluoromethyl benzylamine, 4-trifluoromethylbenzylamine, 4-trifluoromethyl phenyl methanamine, 1-4-trifluoromethyl phenyl methanamine, 4-trifluoromethyl benzyl amine, p-trifluoromethylbenzyl amine, 4-trifluoromethyl-benzylamine, p-trifluoromethyl benzylamine, benzenemethanamine, 4-trifluoromethyl
PubChem CID 76804
Nombre IUPAC [4-(trifluorometil)fenil]metanamina
SMILES NCC1=CC=C(C=C1)C(F)(F)F
Specifications
Nombre del producto químico o material 4-(Trifluoromethyl)benzylamine
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.2290g/mL
Punto de ebullición 79°C to 82°C (15.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 75°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CF3C6H4CH2NH2
Índice de refracción 1.4630 to 1.465
Cantidad 10 g
Gravedad específica 1.229
Formula Weight (peso de la fórmula) 175.15
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 4-(Trifluoromethyl)benzylamine
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Hazard Statement
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Precautionary Statement
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.