Learn More
4-(Trifluorometilo)bencilamina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11429767
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11429767 5 g 5 g
11419767 1 g 1 g
11339449 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11429767 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22745.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 3300-51-4 | C8H8F3N | 175.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3300-51-4
Fórmula molecular C8H8F3N
Peso molecular (g/mol) 175.15
Número MDL MFCD00010220
Clave InChI PRDBLLIPPDOICK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-trifluoromethyl benzylamine, 4-trifluoromethylbenzylamine, 4-trifluoromethyl phenyl methanamine, 1-4-trifluoromethyl phenyl methanamine, 4-trifluoromethyl benzyl amine, p-trifluoromethylbenzyl amine, 4-trifluoromethyl-benzylamine, p-trifluoromethyl benzylamine, benzenemethanamine, 4-trifluoromethyl
PubChem CID 76804
SMILES NCC1=CC=C(C=C1)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Trifluoromethyl)benzylamine
Densidad 1.229
Punto de ebullición 80°C to 82°C (15 mmHg)
Temperatura de inflamación 75°C (167°F)
Índice de refracción 1.464
Cantidad 5 g
Número UN UN2735
Beilstein 2640698
Sensibilidad Air Sensitive
Nombre IUPAC [4-(trifluorometil)fenil]metanamina
Formula Weight (peso de la fórmula) 175.15
Porcentaje de pureza 98%