Learn More
4-(trifluorometil)cloruro de bencilo, 98 %, Thermo Scientific™
Product Code. 11479876
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Unit Size:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Unit Size
11479876 25 g 25 g
11459876 1 g 1 g
11469876 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11479876 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. B20861.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 939-99-1
Fórmula molecular C8H6ClF3
Peso molecular (g/mol) 194.581
Número MDL MFCD00040772
Clave InChI MCHDHQVROPEJJT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-trifluoromethyl benzyl chloride, 4-trifluoromethylbenzyl chloride, 1-chloromethyl-4-trifluoromethyl benzene, p-trifluoromethylbenzyl chloride, ccris 5110, 4-chloromethyl benzotrifluoride, p-trifluoromethyl benzyl chloride, benzene, 1-chloromethyl-4-trifluoromethyl, alpha'-chloro-alpha,alpha,alpha-trifluoro-p-xylene
PubChem CID 123096
Nombre IUPAC 1-(Clorometil)-4-(trifluorometil)benceno
SMILES C1=CC(=CC=C1CCl)C(F)(F)F
Specifications
Nombre del producto químico o material 4-(Trifluoromethyl)benzyl chloride
Densidad 1.315
Punto de ebullición 68°C (12 mmHg)
Temperatura de inflamación 74°C (165°F)
Olor Pungent
Índice de refracción 1.464
Cantidad 25 g
Número UN UN3265
Beilstein 511085
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.59
Porcentaje de pureza 98%