Learn More
4-(Trifluorometil)bromanzo de bromero, TRC
Código de producto. 30453750
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30453750 5 g 5 g
30453243 1 g -
30449489 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30453750 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT7905855G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 402-49-3
Fórmula molecular C8H6BrF3
Peso molecular (g/mol) 239.03
Sinónimo alpha'-Bromo-alpha,alpha,alpha-trifluoro-p-xylene, 1-(Bromomethyl)-4-(trifluoromethyl)benzene, 1-Trifluoromethyl-4-(bromomethyl)benzene, 4-Bromomethylbenzotrifluoride, p-(Trifluoromethyl)benzyl bromide, alpha'-Bromo-alpha,alpha,alpha-trifluoro-p-xylene
Nombre IUPAC 1-(bromometil)-4-(trifluorometil)benceno
SMILES FC(F)(F)c1ccc(CBr)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Trifluoromethyl)benzyl Bromide
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H6BrF3/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)8(10,11)12/h1-4H,5H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 237.9605