Learn More
Bromuro 4-(trifluorometil) bencilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11412928
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11412928 5 g 5 g
11422928 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11412928 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16895.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 402-49-3 | C8H6BrF3 | 239.035 g/mol
4-(Trifluoromethyl)benzyl bromide can be used to produce p-trifluoromethylbenzyl phenyl sulfide. It is used in medicine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
el bromuro de 4-(trifluorometilo)bencilo puede usarse para producir sulfuro de fenilo p-trifluorometilbencilo. Se utiliza en medicina.
Solubilidad
insoluble en agua.
Notas
almacénese en un recipiente hermético en condiciones frescas y secas. Almacénese lejos de los agentes oxidantes. Incompatible con agentes y bases oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 402-49-3
Fórmula molecular C8H6BrF3
Peso molecular (g/mol) 239.035
Número MDL MFCD00000403
Clave InChI IKSNDOVDVVPSMA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-trifluoromethyl benzyl bromide, 1-bromomethyl-4-trifluoromethyl benzene, 4-trifluoromethylbenzyl bromide, 4-bromomethyl benzotrifluoride, p-trifluoromethylbenzyl bromide, 4-trifluoromethyl benzylbromide, benzene, 1-bromomethyl-4-trifluoromethyl, 4-trifluoromethylbenzylbromide, p-trifluoromethyl benzyl bromide, alpha'-bromo-alpha,alpha,alpha-trifluoro-p-xylene
PubChem CID 123062
Nombre IUPAC 1-(bromometil)-4-(trifluorometil)benceno
SMILES C1=CC(=CC=C1CBr)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Trifluoromethyl)benzyl bromide
Punto de fusión 29°C to 33°C
Densidad 1.546
Punto de ebullición 65°C to 66°C (5 mmHg)
Temperatura de inflamación 88°C (190°F)
Olor Pungent
Índice de refracción 1.4915
Cantidad 5 g
Número UN UN3261
Beilstein 638980
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 239.04
Porcentaje de pureza 98%