Learn More
Alcohol 4-(trifluorometilo)bencílico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10256650 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10256650 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 10256650 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 213570050
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 349-95-1 | C8H7F3O | 176.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Trifluoromethyl)benzyl alcohol
Nombre de nota 99%
CAS 349-95-1
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 18.0°C to 20.0°C
Color Incoloro a marrón
Densidad 1.2800g/mL
Punto de ebullición 78.0°C to 80.0°C (4.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 100°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C8H7F3O
Fórmula lineal CF3C6H4CH2OH
Índice de refracción 1.4590 to 1.4610
Número MDL MFCD00004661
Cantidad 5 g
Gravedad específica 1.28
Sinónimo 4-trifluoromethyl benzyl alcohol, 4-trifluoromethyl phenyl methanol, p-trifluoromethylbenzyl alcohol, 4-trifluoromethyl benzene methanol, 4-trifluoromethyl benzylic alcohol, benzenemethanol, 4-trifluoromethyl, 4-trifluoromethylbenzyl alcohol, ccris 5117, 4-trifluoromethyl benzylalcohol
Clave InChI MOOUWXDQAUXZRG-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=CC=C1CO)C(F)(F)F
Nombre IUPAC [4-(trifluorometil)fenil]metanol
Peso molecular (g/mol) 176.14
PubChem CID 67684
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.14
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido después derretirse
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-(Trifluoromethyl)benzyl alcohol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse la cara, las manos y concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.