Learn More
Alcohol 4-(trifluorometil)bencílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11408763
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11408763 25 g 25 g
11498753 5 g 5 g
11418763 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11408763 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10508.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 349-95-1 | C8H7F3O | 176.138 g/mol
4-(Trifluoromethyl)benzyl alcohol, is used as a pharmaceutical intermediate, it is also used to predict the NMR spectrum. 4-(Trifluoromethyl)benzyl alcohol is employed as a reagent in, for example, kinetic studies of phosphonoformate prodrugs and aquachromium(IV).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Alcohol 4-(trifluorometil)bencilo, se utiliza como un intermedio farmacéutico. También se utiliza para predecir el espectro de RMN. El alcohol 4-(trifluorometil)bencilo se emplea como reactivo en, por ejemplo, estudios cinéticos de prodrogas de fosfonoformato y aqua chromium(IV).
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Los recipientes que se abren deben volver a sellarse cuidadosamente y mantenerse en posición vertical para evitar fugas. Mantener alejado de agentes oxidantes, agentes reductores, cloruros ácidos, anhídridos ácidos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 349-95-1
Fórmula molecular C8H7F3O
Peso molecular (g/mol) 176.138
Número MDL MFCD00004661
Clave InChI MOOUWXDQAUXZRG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-trifluoromethyl benzyl alcohol, 4-trifluoromethyl phenyl methanol, p-trifluoromethylbenzyl alcohol, 4-trifluoromethyl benzene methanol, 4-trifluoromethyl benzylic alcohol, benzenemethanol, 4-trifluoromethyl, 4-trifluoromethylbenzyl alcohol, ccris 5117, 4-trifluoromethyl benzylalcohol
PubChem CID 67684
Nombre IUPAC [4-(trifluorometil)fenil]metanol
SMILES C1=CC(=CC=C1CO)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4- (Trifluoromethyl)benzyl alcohol
Punto de fusión 18°C to 20°C
Densidad 1.288
Punto de ebullición 78°C to 80°C (4 mmHg)
Temperatura de inflamación 100°C (212°F)
Índice de refracción 1.459
Cantidad 25 g
Beilstein 1450174
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.14
Porcentaje de pureza 98%