Learn More
Cloruro de 4-(trifluorometil)benzoilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10391134 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10391134 25 g Frasco de vidrio 25 g
10149662 1 g Frasco de vidrio 1 g
10083420 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10391134 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 303420250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 12-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 329-15-7 | C8H4ClF3O | 208.56 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 329-15-7
Fórmula molecular C8H4ClF3O
Peso molecular (g/mol) 208.56
Número MDL MFCD00000694
Clave InChI OXZYBOLWRXENKT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-trifluoromethyl benzoyl chloride, p-trifluoromethyl benzoyl chloride, p-trifluoromethylbenzoyl chloride, benzoyl chloride, 4-trifluoromethyl, alpha,alpha,alpha-trifluoro-p-toluoyl chloride, 4-trifluoromethyl benzoylchloride, p-trifluoromethyl benzoic acid chloride, ptf-boc, 4-trifluoromethylbenzoylchloride, 4-trifluoromethyl-benzoyl chloride
PubChem CID 67607
Nombre IUPAC cloruro de 4-(trifluorometil)benzoilo
SMILES FC(F)(F)C1=CC=C(C=C1)C(Cl)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Trifluoromethyl)benzoyl chloride
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.4000g/mL
Punto de ebullición 78°C to 79°C (16.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 78°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4755 to 1.4775
Cantidad 25 g
Gravedad específica 1.4
Información de solubilidad Solubility in water: decomposes
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.57
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido