Learn More
Cloruro de 4-(trifluorometil)benzoilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11432237
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
11432237 5 g 5 g
11442237 25 g 25 g
11452237 100 g 100 g
3 options
Código de producto. 11432237
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A14176.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 329-15-7 | C8H4ClF3O | 208.56 g/mol
4-(Trifluoromethyl)benzoyl chloride is an important raw material and intermediate used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals and Dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloruro de 4-(trifluorometil)benzoílo es una importante materia prima y sustancia intermedia utilizada en síntesis orgánica, productos farmacéuticos, productos agroquímicos y colorantes.
Solubilidad
Reacciona con el agua.
Nota
Sensible a la humedad. Almacenénese bajo gas inerte seco. Proteger de la humedad y el agua. Incompatible con agua, bases, alcohol y agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 329-15-7
Fórmula molecular C8H4ClF3O
Peso molecular (g/mol) 208.56
Número MDL MFCD00000694
Clave InChI OXZYBOLWRXENKT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-trifluoromethyl benzoyl chloride, p-trifluoromethyl benzoyl chloride, p-trifluoromethylbenzoyl chloride, benzoyl chloride, 4-trifluoromethyl, alpha,alpha,alpha-trifluoro-p-toluoyl chloride, 4-trifluoromethyl benzoylchloride, p-trifluoromethyl benzoic acid chloride, ptf-boc, 4-trifluoromethylbenzoylchloride, 4-trifluoromethyl-benzoyl chloride
PubChem CID 67607
Nombre IUPAC cloruro de 4-(trifluorometil)benzoilo
SMILES FC(F)(F)C1=CC=C(C=C1)C(Cl)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Trifluoromethyl)benzoyl chloride
Punto de fusión -3°C
Densidad 1.404
Punto de ebullición 188°C to 190°C
Temperatura de inflamación 78°C (172°F)
Olor Pungent
Índice de refracción 1.477
Cantidad 5 g
Número UN UN3265
Beilstein 391282
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Reacts with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.57
Porcentaje de pureza 98%