Learn More
4-(Trifluorometil)benzofenona, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11415666
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11415666 5 g 5 g
11425666 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11415666 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20775.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 728-86-9
Fórmula molecular C14H9F3O
Peso molecular (g/mol) 250.22
Número MDL MFCD00000400
Clave InChI OHTYZZYAMUVKQS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-trifluoromethyl benzophenone, 4-trifluoromethylbenzophenone, phenyl 4-trifluoromethyl phenyl methanone, p-trifluoromethylbenzophenone, phenyl-4-trifluoromethyl phenyl methanone, methanone, phenyl 4-trifluoromethyl phenyl, fxffr dvr, phenyl 4-trifluoromethyl phenyl ketone, acmc-20amto
PubChem CID 69767
Nombre IUPAC Fenil-[4-(trifluorometil)fenil]metanona
SMILES FC(F)(F)C1=CC=C(C=C1)C(=O)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Trifluoromethyl)benzophenone
Punto de fusión 116°C to 119°C
Olor Odorless
Cantidad 5 g
Beilstein 1879572
Formula Weight (peso de la fórmula) 250.22
Porcentaje de pureza 98%