Learn More
4-(trifluorometil)benzonitrilo, TRC
Código de producto. 30454889
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30454889 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30454889 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT7917805G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Trifluoromethyl)benzonitrile
CAS 455-18-5
Fórmula molecular C8H4F3N
Cantidad 5 g
Sinónimo 4-(Trifluoromethyl)benzonitrile, 4-Cyano-α,α,α-trifluorotoluene, 4-Trifluoromethyl-1-cyanobenzene, NSC 88340, p-(Trifluoromethyl)benzonitrile, p-(Trifluoromethyl)cyanobenzene, p-Cyanobenzotrifluoride, α,α,α-Trifluoro-p-tolunitrile
Fórmula InChI InChI=1S/C8H4F3N/c9-8(10,11)7-3-1-6(5-12)2-4-7/h1-4H
SMILES FC(F)(F)c1ccc(cc1)C#N
Nombre IUPAC 4-(trifluorometilo)benzonitrilo
Peso molecular (g/mol) 171.12
Formula Weight (peso de la fórmula) 171.0296