Learn More
4-(Trifluorometilo)benzonitrilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11411868
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11411868 10 g 10 g
11421868 50 g 50 g
11431868 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11411868 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14514.09
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 455-18-5 | C8H4F3N | 171.122 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 455-18-5
Fórmula molecular C8H4F3N
Peso molecular (g/mol) 171.122
Número MDL MFCD00001826
Clave InChI DRNJIKRLQJRKMM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-trifluoromethyl benzonitrile, benzonitrile, 4-trifluoromethyl, alpha,alpha,alpha-trifluoro-p-tolunitrile, 4-cyanobenzotrifluoride, p-trifluoromethylbenzonitrile, p-trifluoromethyl benzonitrile, benzonitrile, p-trifluoromethyl, p-trifluoromethylbenonitrile, para-trifluoromethyl-benzonitrile, p-cyanobenzotrifluoride
PubChem CID 67995
Nombre IUPAC 4-(trifluorometilo)benzonitrilo
SMILES C1=CC(=CC=C1C#N)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Trifluoromethyl)benzonitrile
Punto de fusión 36°C to 40°C
Densidad 1.278
Punto de ebullición 183°C to 185°C
Temperatura de inflamación 71°C (159°F)
Índice de refracción 1.4583
Cantidad 10 g
Número UN UN3439
Beilstein 2046478
Formula Weight (peso de la fórmula) 171.12
Porcentaje de pureza 98%