Learn More
Ácido 4-(trifluorometilo)benzoico, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11481828
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11481828 5 g 5 g
11491828 25 g 25 g
11401838 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11481828 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14494.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 455-24-3 | C8H5F3O2 | 190.121 g/mol
4-(Trifluoromethyl)benzoic acid was used in the synthesis of salicylanilide 4-(trifluoromethyl)benzoates via N,N?-dicyclohexylcarbodiimide coupling in dry N,N-dimethylformamide. It was used as internal standard during the ultra trace analysis of fluorinated aromatic carboxylic acids by GC/MS method.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 4-(trifluorometil)benzoico se utilizó en la síntesis de 4-(trifluorometil)benzoatos de salicilanilida mediante el acoplamiento de N,N′-diciclohexilcarbodiimida en N,N-dimetilformamida seca. Se utilizó como estándar interno durante el análisis de trazas ultra de ácidos carboxílicos aromáticos fluorados mediante el método GC/MS.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar en condiciones frescas y secas en un recipiente bien sellado. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 455-24-3
Fórmula molecular C8H5F3O2
Peso molecular (g/mol) 190.121
Número MDL MFCD00002562
Clave InChI SWKPKONEIZGROQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-trifluoromethyl benzoic acid, p-trifluoromethylbenzoic acid, alpha,alpha,alpha-trifluoro-p-toluic acid, benzoic acid, 4-trifluoromethyl, p-carboxybenzotrifluoride, 4-trifluoromethyl-benzoic acid, a,a,a-trifluoro-p-toluic acid, ptf-boa, 4-carboxybenzotrifluoride
PubChem CID 9966
ChEBI CHEBI:60696
Nombre IUPAC ácido 4-(trifluorometil)benzoico
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)O)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Trifluoromethyl)benzoic acid
Punto de fusión 220°C to 222°C
Punto de ebullición 247°C (753 mmHg)
Cantidad 5 g
Beilstein 2049241
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.12
Porcentaje de pureza ≥98%