Learn More
4-(Trifluoromethyl)benzoic acid, 97%, Maybridge
Código de producto. 10215904
Cambiar vista
Click to view available options
25g; 25g
Código de producto.
10215904 25g; 25g
1 options
Código de producto. 10215904 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SB00672EB
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Trifluoromethyl)benzoic acid
CAS 455-24-3
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C8H5F3O2
Fórmula lineal CF3C6H4CO2H
Cantidad 25 g
Sinónimo 4-trifluoromethyl benzoic acid, p-trifluoromethylbenzoic acid, alpha,alpha,alpha-trifluoro-p-toluic acid, benzoic acid, 4-trifluoromethyl, p-carboxybenzotrifluoride, 4-trifluoromethyl-benzoic acid, a,a,a-trifluoro-p-toluic acid, ptf-boa, 4-carboxybenzotrifluoride
Clave InChI SWKPKONEIZGROQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)O)C(F)(F)F
Nombre IUPAC ácido 4-(trifluorometil)benzoico
Peso molecular (g/mol) 190.121
PubChem CID 9966
ChEBI CHEBI:60696
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.12
Porcentaje de pureza 97%