Learn More
4-(trifluorometil)benzhidrazida, TRC
Código de producto. 30451711
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30451711 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30451711 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT796958500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Trifluoromethyl)benzhydrazide
CAS 339-59-3
Fórmula molecular C9 H6 O2 S2
Cantidad 500 mg
Sinónimo 4-(Trifluoromethyl)benzohydrazide, 4-(Trifluoromethyl)benzoic Hydrazide, 4-Trifluoromethylbenzhydrazide, 4-Trifluoromethylbenzoic Acid Hydrazide, p-(Trifluoromethyl)benzoylhydrazine, p-Trifluoromethylbenzoic Acid Hydrazide, p-Trifluoromethylbenzoyl Hydrazide
Fórmula InChI InChI=1S/C9H6O2S2/c10-9(11)8-4-3-7(13-8)6-2-1-5-12-6/h1-5H,(H,10,11)
SMILES OC(=O)c1ccc(s1)c2cccs2
Nombre IUPAC ácido 5-tiofen-2-iltiofen-2-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 210.273
Formula Weight (peso de la fórmula) 209.981