Learn More
4-(Trifluorometilo)benzohidrazida, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11347575
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11347575 1 g 1 g
11357575 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11347575 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L05724.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 339-59-3 | C8H7F3N2O | 204.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 339-59-3
Fórmula molecular C8H7F3N2O
Peso molecular (g/mol) 204.15
Número MDL MFCD00051703
Clave InChI GKBDXTNCBPZMFX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-trifluoromethyl benzhydrazide, 4-trifluoromethyl benzohydrazide, 4-trifluoromethyl benzoic acid hydrazide, 4-trifluoromethylbenzhydrazide, 4-trifluoromethylbenzoic acid hydrazide, 4-trifluoromethyl benzene-1-carbohydrazide, 1-trifluoromethyl benzene-4-carbohydrazide, alpha,alpha,alpha-trifluoro-p-toluic acid hydrazide, benzoic acid, 4-trifluoromethyl-, hydrazide, pubchem4506
PubChem CID 520662
Nombre IUPAC 4-(trifluorometilo)benzohidracida
SMILES NNC(=O)C1=CC=C(C=C1)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Trifluoromethyl)benzhydrazide
Punto de fusión 117°C to 121°C
Cantidad 1 g
Beilstein 1968848
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.15
Porcentaje de pureza 98%