Learn More
Cloruro de 4-(trifluorometil)bencenosulfonilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10683405 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10683405 5 g Frasco de vidrio 5 g
10163484 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10683405 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 397760050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2991-42-6 | C7H4ClF3O2S | 244.61 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2991-42-6
Fórmula molecular C7H4ClF3O2S
Peso molecular (g/mol) 244.61
Número MDL MFCD00042422
Clave InChI OZDCZHDOIBUGAJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-trifluoromethyl benzenesulfonyl chloride, 4-trifluoromethyl benzene-1-sulfonyl chloride, 4-trifluoromethyl benzene sulfonyl chloride, p-trifluoromethylbenzenesulfonyl chloride, 4-trifluoromethyl benzenesulfonylchloride, 4-trifluoromethyl-benzenesulfonyl chloride, 4-trifluoromethyl phenylsulfonyl chloride, p-trifluoromethyl benzenesulfonyl chloride, 4-trifluoromethyl benzenesulphonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 4-trifluoromethyl
PubChem CID 2777399
Nombre IUPAC Cloruro 4-(trifluorometil)bencenosulfonilo
SMILES FC(F)(F)C1=CC=C(C=C1)S(Cl)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Trifluoromethyl)benzenesulfonyl chloride
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 30°C to 34°C
Color Blanco a amarillo
Punto de ebullición 118°C to 120°C (18.0 mmHg)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CF3OC6H4SO2Cl
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 244.62
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido de baja fusión
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-(Trifluoromethyl)benzenesulfonyl chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • EUH029-En contacto con agua libera gases tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.