Learn More
Cloruro de 4-(trifluorometil)bencenosulfonilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11499713
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11499713 25 g 25 g
11479713 1 g 1 g
11489713 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11499713 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12907.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 2991-42-6 | C7H4ClF3O2S | 244.61 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2991-42-6
Fórmula molecular C7H4ClF3O2S
Peso molecular (g/mol) 244.61
Número MDL MFCD00042422
Clave InChI OZDCZHDOIBUGAJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-trifluoromethyl benzenesulfonyl chloride, 4-trifluoromethyl benzene-1-sulfonyl chloride, 4-trifluoromethyl benzene sulfonyl chloride, p-trifluoromethylbenzenesulfonyl chloride, 4-trifluoromethyl benzenesulfonylchloride, 4-trifluoromethyl-benzenesulfonyl chloride, 4-trifluoromethyl phenylsulfonyl chloride, p-trifluoromethyl benzenesulfonyl chloride, 4-trifluoromethyl benzenesulphonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 4-trifluoromethyl
PubChem CID 2777399
Nombre IUPAC Cloruro 4-(trifluorometil)bencenosulfonilo
SMILES FC(F)(F)C1=CC=C(C=C1)S(Cl)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Trifluoromethyl)benzenesulfonyl chloride
Punto de fusión 28°C to 34°C
Punto de ebullición 118°C to 120°C (18 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 25 g
Número UN UN3261
Beilstein 2113604
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 244.62
Porcentaje de pureza 98%