Learn More
4-(Trifluorometil)bencenosulfonamida, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11430778
Cambiar vista
Klik for at se tilgængelige muligheder
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Cantidad Pakningsstørrelse
11430778 25 g 25 g
11410778 1 g 1 g
11420778 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11430778 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B25243.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
CAS: 830-43-3 | C7H6F3NO2S | 225.185 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 830-43-3
Fórmula molecular C7H6F3NO2S
Peso molecular (g/mol) 225.185
Número MDL MFCD00159251
Clave InChI TVHXQQJDMHKGGK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-trifluoromethyl benzenesulfonamide, 4-trifluoromethyl benzene-1-sulfonamide, benzenesulfonamide, p-trifluoromethyl, 4-trifluoromethylbenzenesulphonamide, p-trifluoromethyl benzenesulfonamide, 4-trifluoromethyl benzenesulphonamide, benzenesulfonamide, 4-trifluoromethyl, p-trifluoromethylbenzenesulfonamide, alpha,alpha,alpha-trifluoro-p-toluenesulphonamide, pubchem11767
PubChem CID 70018
Nombre IUPAC 4-(trifluorometil)bencenosulfonamida
SMILES C1=CC(=CC=C1C(F)(F)F)S(=O)(=O)N
Tekniske data
Nombre del producto químico o material 4-(Trifluoromethyl)benzenesulfonamide
Punto de fusión 178°C to 182°C
Cantidad 25 g
Beilstein 2695323
Formula Weight (peso de la fórmula) 225.19
Porcentaje de pureza 97%
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.