Learn More
4-(Trifluorometil)bencenosulfonamida, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11410778
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11410778 1 g 1 g
11420778 5 g 5 g
11430778 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11410778 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25243.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 830-43-3 | C7H6F3NO2S | 225.185 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 830-43-3
Fórmula molecular C7H6F3NO2S
Peso molecular (g/mol) 225.185
Número MDL MFCD00159251
Clave InChI TVHXQQJDMHKGGK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-trifluoromethyl benzenesulfonamide, 4-trifluoromethyl benzene-1-sulfonamide, benzenesulfonamide, p-trifluoromethyl, 4-trifluoromethylbenzenesulphonamide, p-trifluoromethyl benzenesulfonamide, 4-trifluoromethyl benzenesulphonamide, benzenesulfonamide, 4-trifluoromethyl, p-trifluoromethylbenzenesulfonamide, alpha,alpha,alpha-trifluoro-p-toluenesulphonamide, pubchem11767
PubChem CID 70018
Nombre IUPAC 4-(trifluorometil)bencenosulfonamida
SMILES C1=CC(=CC=C1C(F)(F)F)S(=O)(=O)N
Specifications
Nombre del producto químico o material 4-(Trifluoromethyl)benzenesulfonamide
Punto de fusión 178°C to 182°C
Cantidad 1 g
Beilstein 2695323
Formula Weight (peso de la fórmula) 225.19
Porcentaje de pureza 97%