Learn More
4-(Trifluorometil)benzenopropanamina, TRC
Código de producto. 30454246
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30454246 250 mg 250 miligramos
30454035 100 mg 100 miligramos
30452685 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30454246 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT896343250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 101488-60-2
Fórmula molecular C10H12NF3
Peso molecular (g/mol) 203.21
Sinónimo 3-(4-Trifluoromethylphenyl)-1-propylamine, 3-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]propylamine
Nombre IUPAC 3-[4-(trifluorometil)fenilo]propan-1-amina
SMILES NCCCc1ccc(cc1)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Trifluoromethyl)benzenepropanamine
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H12F3N/c11-10(12,13)9-5-3-8(4-6-9)2-1-7-14/h3-6H,1-2,7,14H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.0922