Learn More
4-(Trifluorometil)benzenopropanamina, TRC
Código de producto. 30454035
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30454035 100 mg 100 miligramos
30454246 250 mg 250 miligramos
30452685 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30454035 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT896343100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 101488-60-2
Fórmula molecular C10H12NF3
Peso molecular (g/mol) 203.21
Sinónimo 3-(4-Trifluoromethylphenyl)-1-propylamine, 3-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]propylamine
Nombre IUPAC 3-[4-(trifluorometil)fenilo]propan-1-amina
SMILES NCCCc1ccc(cc1)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Trifluoromethyl)benzenepropanamine
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H12F3N/c11-10(12,13)9-5-3-8(4-6-9)2-1-7-14/h3-6H,1-2,7,14H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.0922