Learn More
Tetrafluoroborato de 4-(trifluorometil)bencenodiazonio, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(Trifluoromethyl)benzenediazonium tetrafluoroborate |
| CAS | 36407-40-6 |
| Fórmula molecular | C7H4F3N2 . BF4 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 4-(Trifluoromethyl)-','tetrafluoroborate(1-) Benzenediazonium, Borate(1-)','tetrafluoro-','4-(trifluoromethyl)benzenediazonium, 4-Trifluoromethylphenyldiazonium tetrafluoroborate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H4F3N2.BF4/c8-7(9,10)5-1-3-6(12-11)4-2-5;2-1(3,4)5/h1-4H;/q+1;-1 |
| SMILES | [F-].FB(F)F.FC(F)(F)c1ccc(cc1)[N+2]#N |
| Nombre IUPAC | tetrafluoroborato de 4-(trifluorometil)bencenodiazonio |
| Peso molecular (g/mol) | 259.92 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 260.0356 |