Learn More
Ácido 4-(trifluorometil)bencenoborónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11430477
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11430477 25 g 25 g
11410477 1 g 1 g
11420477 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11430477 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22374.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-09-2026
Añadir a la cesta
CAS: 128796-39-4 | C7H6BF3O2 | 189.93 g/mol
4-(Trifluoromethyl)benzeneboronic acid is used of this drug is to N-arylate imidazoles and amines with copper-exchanged fluorapatite, as well as used in microwave-promoted cross-coupling with acid chlorides leading to aryl ketones.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 4-(trifluorometil)bencenoborónico se utiliza para N-alirar imidazoles y aminas con fluorapatita intercambiada con cobre, así como en el acoplamiento cruzado promovido por microondas con cloruros ácidos que da lugar a cetonas de arilo.
Solubilidad
Soluble en DMSO, no en agua.
Notas
Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 128796-39-4
Fórmula molecular C7H6BF3O2
Peso molecular (g/mol) 189.93
Número MDL MFCD00151855
Clave InChI ALMFIOZYDASRRC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-trifluoromethyl phenylboronic acid, 4-trifluoromethylphenylboronic acid, 4-trifluoromethyl benzeneboronic acid, 4-trifluoromethyl phenyl boronic acid, 4-trifluoromethylphenyl boronic acid, 4-trifluoromethyl phenyl boranediol, 4-boronobenzotrifluoride, p-trifluoromethyl phenylboronic acid, 4-trifluoromethylphenyl-boronic acid
PubChem CID 2734389
Nombre IUPAC ácido [4-(trifluorometil)fenil]borónico
SMILES OB(O)C1=CC=C(C=C1)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Trifluoromethyl)benzeneboronic acid
Punto de fusión 238°C to 242°C
Cantidad 25 g
Beilstein 3544189
Información de solubilidad Soluble in DMSO,not in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.93
Porcentaje de pureza 98%