Learn More
Cloruro de 4-(trifluorometil)benceno-1-sulfonilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10586395
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
10 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10586395 25 g Frasco de vidrio ámbar 25 g
10387734 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10586395 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor TL00175EB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
CAS 2991-42-6
Fórmula molecular C7H4ClF3O2S
Peso molecular (g/mol) 244.61
Número MDL MFCD00042422
Clave InChI OZDCZHDOIBUGAJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-trifluoromethyl benzenesulfonyl chloride, 4-trifluoromethyl benzene-1-sulfonyl chloride, 4-trifluoromethyl benzene sulfonyl chloride, p-trifluoromethylbenzenesulfonyl chloride, 4-trifluoromethyl benzenesulfonylchloride, 4-trifluoromethyl-benzenesulfonyl chloride, 4-trifluoromethyl phenylsulfonyl chloride, p-trifluoromethyl benzenesulfonyl chloride, 4-trifluoromethyl benzenesulphonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 4-trifluoromethyl
PubChem CID 2777399
Nombre IUPAC Cloruro 4-(trifluorometil)bencenosulfonilo
SMILES FC(F)(F)C1=CC=C(C=C1)S(Cl)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Trifluoromethyl)benzene-1-sulfonyl chloride
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula lineal CF3OC6H4SO2Cl
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 244.62
Porcentaje de pureza 97%