Learn More
Dihidrato de clorhidrato de 4-(trifluorometil)benceno-1-carboximidamida, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10596795
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10596795 5 g 5 g
10436872 1 g 1 g
10203432 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10596795 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SPB01314DE
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
CAS 175278-62-3
Fórmula molecular C8H12ClF3N2O2
Peso molecular (g/mol) 260.64
Número MDL MFCD00122370
Clave InChI ZFGZRQQZWBYRRB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-trifluoromethyl benzamidine hydrochloride dihydrate, 4-trifluoromethyl benzimidamide hydrochloride dihydrate, 4-trifluoromethyl benzene-1-carboximidamide hydrochloride dihydrate, 4-trifluoromethyl benzenecarboximidamide dihydrate hydrochloride, benzenecarboximidamide,4-trifluoromethyl-, hydrochloride, hydrate 1:1:2, 4-trifluoromethyl benzamidine hydrochloridedihydrate, 4-trifluoromethylbenzamidine hydrochloride dihydrate, 4-trifluoromethyl benzamidine hydrochloride,dihydrate, 4-trifluoromethyl benzene-1-carboximidamide dihydrate hydrochloride, 4-trifluoromethyl benzene-1-carboximidamide-hydrogen chloride-water 1/1/2
PubChem CID 44630771
SMILES O.O.Cl.NC(=N)C1=CC=C(C=C1)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Trifluoromethyl)benzene-1-carboximidamide hydrochloride hydrate
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Fórmula lineal HCl·H2O
Cantidad 5 g
Nombre IUPAC 4-(trifluorometil)bencenocarboximidamida; dihidrato; clorhidrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 242.63
Porcentaje de pureza 97%