Learn More
4-(Trifluorometil)benceno-1-carbotioamida, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10389292
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10389292 25 g Frasco de vidrio ámbar 25 g
1 options
Código de producto. 10389292 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor RF03219EB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Trifluoromethyl)benzene-1-carbothioamide
CAS 72505-21-6
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C8H6F3NS
Fórmula lineal CF3C6H4CSNH2
Número MDL MFCD00051806
Cantidad 25 g
Sinónimo 4-trifluoromethyl thiobenzamide, 4-trifluoromethyl benzenecarbothioamide, 4-trifluoromethylthiobenzamide, 4-trifluoromethyl benzene-1-carbothioamide, 4-trifluoromethyl benzothioamide, 4-trifluoromethyl-thiobenzamide, benzenecarbothioamide, 4-trifluoromethyl, 4-trifluoromethyl thiobenzamine
Clave InChI IPRFNMJROWWFBH-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=S)N)C(F)(F)F
Nombre IUPAC 4-(trifluorometil)bencenocarbotioamida
Peso molecular (g/mol) 205.198
PubChem CID 2734823
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.2
Porcentaje de pureza 97%