Learn More
4-(Trifluoromethyl)benzene-1,2-diamine, 97%, Maybridge
Código de producto. 10152824
Cambiar vista
Click to view available options
Frasco de vidrio ámbar; 1 g
Código de producto.
10152824 Frasco de vidrio ámbar; 1 g
1 options
Código de producto. 10152824 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor BTB07340DA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Trifluoromethyl)benzene-1, 2-diamine
CAS 368-71-8
% mín. CAS 94.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C7H7F3N2
Número MDL MFCD00042456
Cantidad 1 g
Sinónimo 3,4-diaminobenzotrifluoride, 4-trifluoromethyl benzene-1,2-diamine, 4-trifluoromethyl-1,2-phenylenediamine, 4-trifluoromethyl-o-phenylenediamine, 1,2-benzenediamine, 4-trifluoromethyl, 4-trifluoromethyl-1,2-benzenediamine, 3,4-diamino-benzotrifluoride, 3,4-diamino benzotrifluoride
Clave InChI RQWJHUJJBYMJMN-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(F)(F)F)N)N
Nombre IUPAC 4-(trifluorometil)benceno-1,2-diamina
Peso molecular (g/mol) 176.142
PubChem CID 520822
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.14
Porcentaje de pureza 95%