Learn More
4-(Trifluorometil)benzamida, +98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11420713
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11420713 25 g 25 g
11410713 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11420713 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12746.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1891-90-3
Fórmula molecular C8H6F3NO
Peso molecular (g/mol) 189.14
Número MDL MFCD00007998
Clave InChI WEJHBEDHLLBJFW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-trifluoromethyl benzamide, p-trifluoromethylbenzamide, p-trifluoromethyl benzamide, benzamide, 4-trifluoromethyl, pubchem5482, acmc-20a3xk, 4-carbamoylbenzotrifluoride, 4-trifluoromethyl-benzamide, 4-cf3-c6h4conh2, n-4-trifluoromethyl benzamide
PubChem CID 74684
Nombre IUPAC 4-(Trifluorometil)benzamida
SMILES NC(=O)C1=CC=C(C=C1)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Trifluoromethyl)benzamide
Punto de fusión 182°C to 186°C
Olor Odorless
Cantidad 25 g
Beilstein 2098929
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.14
Porcentaje de pureza ≥98%