Learn More
4-(Trifluorometilo)benzaldehído, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10470671 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10470671 10 g Frasco de vidrio 10 g
10256740 50 g Frasco de vidrio 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10470671 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 208920100
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 455-19-6 | C8H5F3O | 174.12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 455-19-6
Fórmula molecular C8H5F3O
Peso molecular (g/mol) 174.12
Número MDL MFCD00006952
Clave InChI BEOBZEOPTQQELP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-trifluoromethyl benzaldehyde, benzaldehyde, 4-trifluoromethyl, p-trifluoromethylbenzaldehyde, p-trifluoromethyl benzaldehyde, alpha,alpha,alpha-trifluoro-p-tolualdehyde, 4'-trifluoromethyl benzaldehyde, p-trifluoromethyl-benzaldhyde, 4-trifluoromethyl-benzaldehyde
PubChem CID 67996
Nombre IUPAC 4-(trifluorometilo)benzaldehído
SMILES C1=CC(=CC=C1C=O)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Trifluoromethyl)benzaldehyde
Nombre de nota 95%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.2700g/mL
Punto de ebullición 66°C to 67°C (13.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 65°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CF3C6H4CHO
Índice de refracción 1.4625 to 1.4645
Cantidad 10 g
Beilstein 07, III, 1020
Gravedad específica 1.27
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.12
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • a,a,a-Trifluoro-p-tolualdehyde
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.