Learn More
4-(Trifluorometil)benzaldehído, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11452338
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11452338 25 g 25 g
11442338 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11452338 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15276.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 455-19-6 | C8H5F3O | 174.122 g/mol
4-(Trifluoromethyl)benzaldehyde is useful reagent in kinetic studies of the asymmetric synthesis of alcohols and of the Wittig reaction. It is also used as Pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 4-(trifluorometil)benzaldehído es un reactivo útil en estudios cinéticos de la síntesis asimétrica de alcoholes y de la reacción de Wittig. También se utiliza como intermediario farmacéutico.
Solubilidad
Soluble en agua. 1,5 g/l a 20 °C
Notas
Sensible al aire. Almacenar lejos del aire y de agentes oxidantes. Almacenar en una atmósfera inerte. Incompatible con agentes oxidantes y agentes reductores.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 455-19-6
Fórmula molecular C8H5F3O
Peso molecular (g/mol) 174.122
Número MDL MFCD00006952
Clave InChI BEOBZEOPTQQELP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-trifluoromethyl benzaldehyde, benzaldehyde, 4-trifluoromethyl, p-trifluoromethylbenzaldehyde, p-trifluoromethyl benzaldehyde, alpha,alpha,alpha-trifluoro-p-tolualdehyde, 4'-trifluoromethyl benzaldehyde, p-trifluoromethyl-benzaldhyde, 4-trifluoromethyl-benzaldehyde
PubChem CID 67996
Nombre IUPAC 4-(trifluorometilo)benzaldehído
SMILES C1=CC(=CC=C1C=O)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Trifluoromethyl)benzaldehyde
Punto de fusión 1°C to 2°C
Densidad 1.275
Punto de ebullición 80°C to 81°C (25 mmHg)
Temperatura de inflamación 65°C (149°F)
Índice de refracción 1.463
Cantidad 25 g
Beilstein 1101680
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Soluble in water. 1.5g/L at 20°C
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.12
Porcentaje de pureza 97%