Learn More
4-(trifluorometil)anilina, TRC
Código de producto. 30456341
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30456341 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30456341 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT7910505G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(trifluoromethyl)aniline
CAS 455-14-1
Fórmula molecular C7 H6 F3 N
Cantidad 5 g
Sinónimo (4-(Trifluoromethyl)phenyl)amine, α,α,α-Trifluoro-p-toluidine, 1-Amino-4-(trifluoromethyl)benzene, 4-(Trifluoromethyl)aniline, 4-(Trifluoromethyl)benzenamine, 4-Amino-α,α,α-benzotrifluoride, 4-Aminobenzotrifluoride, NSC 10337, p-(Trifluoromethyl)aniline, p-Amino-α,α,α-trifluorotoluene, p-Aminobenzotrifluoride, p-Trifluoromethylphenylamine
Fórmula InChI InChI=1S/C7H6F3N/c8-7(9,10)5-1-3-6(11)4-2-5/h1-4H,11H2
SMILES Nc1ccc(cc1)C(F)(F)F
Nombre IUPAC 4-(trifluorometil)anilina
Peso molecular (g/mol) 161.12
Formula Weight (peso de la fórmula) 161.0452