Learn More
Clorhidrato de 4-(trifluorometil)anilina, Mikromol™
Descripción
Clorhidrato de 4-(trifluorometil)anilina, Mikromol
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(Trifluoromethyl)aniline Hydrochloride |
| CAS | 90774-69-9 |
| Nombres de analitos o componentes | 4-(Trifluoromethyl)aniline Hydrochloride |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C7 H6 F3 N . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Leflunomide Imp. A (EP), Leflunomide USP Related Compound A, Leflunomide USP RC A, 4-(Trifluoromethyl)aniline Hydrochloride, Leflunomide Imp. A (EP) as Hydrochloride, Leflunomide Related Compound A as Hydrochloride, Leflunomide Impurity A as Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H6F3N.ClH/c8-7(9,10)5-1-3-6(11)4-2-5;/h1-4H,11H2;1H |
| Tipo de solución | Sin diluir |
| SMILES | Cl.Nc1ccc(cc1)C(F)(F)F |
| Mostrar más |