Learn More
Clorhidrato de 4-(trifluorometil)anilina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11403897
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11403897 5 g 5 g
11413897 25 g 25 g
11423897 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11403897 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18329.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 90774-69-9 | C7H7ClF3N | 197.585 g/mol
4-(Trifluoromethyl)aniline hydrochloride is used in the synthesis of 2-(4-((6-Chloro-2-quinoxalinyl)oxy)phenoxy)-N-(4-(trifluoromethyl)phenyl)propanamide. It is also used to produce N-(p-trifluoromethylphenyl)phosphoramidic dichloride.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El clorhidrato de 4-(trifluorometil)anilina se utiliza en la síntesis de 2-(4-((6-Cloro-2-quinoxalinil)oxi)fenoxi)-N-(4-(trifluorometil)fenil)propanamida. También se utiliza para producir dicloruro N-(p-trifluorometilfenil) fosforamídico.
Notas
Mantenga el recipiente bien sellado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos. Incompatible con agentes oxidantes. Es higroscópico por naturaleza.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 90774-69-9
Fórmula molecular C7H7ClF3N
Peso molecular (g/mol) 197.585
Número MDL MFCD00007897
Clave InChI CZGDYZDUMJDQSD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-aminobenzotrifluoride hydrochloride, 4-trifluoromethyl aniline hydrochloride, 4-trifluoromethyl anilinium chloride, p-trifluoromethylaniline hydrochloride, 4-trifluoromethyl phenylamine, chloride, pubchem2816, 4-aminobenzotrifluoride, hydrochloride, 4-trifluoromethylaniline hydrochloride, 4-trifluoromethyl aniline;hydrochloride, a,a,a-trifluoro-p-toluidine hydrochloride
PubChem CID 2723961
Nombre IUPAC 4-(trifluorometil)anilina; clorhidrato
SMILES C1=CC(=CC=C1C(F)(F)F)N.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Trifluoromethyl)aniline hydrochloride
Punto de fusión ∼240°C (decomposition)
Cantidad 5 g
Número UN UN2811
Beilstein 3629991
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.59
Porcentaje de pureza 97%