Learn More
4-(Trifluorometil)anilina, ≥97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10075853
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 GR
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10075853 10 g 10 g
10516334 1 g 1 GR
10381084 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10075853 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SB00719EA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 455-14-1
Fórmula molecular C7H6F3N
Peso molecular (g/mol) 161.127
Número MDL MFCD00064396
Clave InChI ODGIMMLDVSWADK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-trifluoromethyl aniline, 4-aminobenzotrifluoride, p-aminobenzotrifluoride, p-trifluoromethylaniline, benzenamine, 4-trifluoromethyl, 4-trifluoromethyl benzenamine, p-trifluoromethyl aniline, aniline, p-trifluoromethyl, alpha,alpha,alpha-trifluoro-p-toluidine, a,a,a-trifluoro-p-toluidine
PubChem CID 9964
ChEBI CHEBI:40750
Nombre IUPAC 4-(trifluorometil)anilina
SMILES C1=CC(=CC=C1C(F)(F)F)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Trifluoromethyl)aniline
% mín. CAS 97.0
Densidad 1.2960g/mL
Intervalo de porcentaje de ensayo 97+%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula lineal H2NC6H4CF3
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 161.13
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Aminobenzotrifluoride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Aminobenzotrifluoride